5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Fluoro-2-methoxycarboxyphenylboronic acid, 5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 2-Methoxycarbonyl-5-fluorophenylboronic acid
PC1662-1G PC1662-5G
APOSPC1662-1GEA 1575 NOK
APOSPC1662-1G APOSPC1662-5G
5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BFO₄
MW: 197,96 g/mol
Smeltepunkt: 146…148 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03095367
CAS-nummer: 850568-05-7