1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic Acid, N-(Boc)-5-fluoroindole-2-boronic acid
PC1682-1G PC1682-5G
APOSPC1682-1GEA 2250 NOK
APOSPC1682-1G APOSPC1682-5G
1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid 98%
1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid
Formel: C₁₃H₁₅BFNO₄
MW: 279,07 g/mol
Smeltepunkt: 130…140 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04114581
CAS-nummer: 352359-23-0