2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC1691-5G PC1691-1G PC1691-25G
APOSPC1691-5GEA 305 NOK
APOSPC1691-5G APOSPC1691-1G APOSPC1691-25G
2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid 98%
2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂NO₄
Smeltepunkt: 92…96 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00119291
CAS-nummer: 83141-10-0