4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC1692-1G PC1692-25G PC1692-5G PC1692-100G
APOSPC1692-1GEA 180 NOK
APOSPC1692-1G APOSPC1692-25G APOSPC1692-5G APOSPC1692-100G
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClFNO
MW: 219,55 g/mol
Smeltepunkt: 146…153 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04115725
CAS-nummer: 35112-05-1