3,5-Difluoro-2-nitroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC1706-1G PC1706-5G
APOSPC1706-1GEA 270 NOK
APOSPC1706-1G APOSPC1706-5G
3,5-Difluoro-2-nitroaniline 97%
3,5-Difluoro-2-nitroaniline
Formel: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174,1100 g/mol
Smeltepunkt: 107…107,3 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD07368747
CAS-nummer: 361-72-8
FN: 2811
ADR: 6.1,III