Potassium-4-methoxy-2-methylphenyltrifluoroborate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
PC1729-1G PC1729-5G
APOSPC1729-1GEA 1175 NOK
APOSPC1729-1G APOSPC1729-5G
Potassium-4-methoxy-2-methylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-methoxy-2-methylphenyltrifluoroborate
Formel: C₈H₉BF₃KO
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04115764
CAS-nummer: 850623-69-7