6-(Trifluoromethyl)oxindole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC1741-1G PC1741-5G PC1741-10G
APOSPC1741-1GEA 270 NOK
APOSPC1741-1G APOSPC1741-5G APOSPC1741-10G
6-(Trifluoromethyl)oxindole 97%
6-(Trifluoromethyl)oxindole
Formel: C₉H₆F₃NO
Smeltepunkt: 184…188 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01075220
CAS-nummer: 1735-89-3