2-Fluorophenylhydrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC1759-10G PC1759-1G PC1759-5G
APOSPC1759-10GEA 2525 NOK
APOSPC1759-10G APOSPC1759-1G APOSPC1759-5G
2-Fluorophenylhydrazine
2-Fluorophenylhydrazine
Formel: C₆H₇FN₂
Kokepunkt: 76…79 °C/3mmHg
Smeltepunkt: 47 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 2368-80-1
FN: 2811
ADR: 6.1,III