3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Borono-5-fluorobenzoic acid
PC1770-5G
APOSPC1770-5GEA 1575 NOK
APOSPC1770-5G
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93 g/mol
Smeltepunkt: 112…116 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07363791
CAS-nummer: 871329-84-9