3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Fluoro-5-methoxycarbonylphenylboronic Acid, 3-Fluoro-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
PC1774-5G
APOSPC1774-5GEA 1850 NOK
APOSPC1774-5G
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BFO₄
MW: 197,96 g/mol
Smeltepunkt: 138…142 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07363749
CAS-nummer: 871329-62-3