3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenyl)boronic acid, 3-Fluoro-5-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid
PC1778-1G PC1778-5G
APOSPC1778-1GEA 3075 NOK
APOSPC1778-1G APOSPC1778-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid
Formel: C₉H₁₀BFO₄
MW: 211,9800 g/mol
Smeltepunkt: 148150 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07363792
CAS-nummer: 871329-85-0