3-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Benzyloxy-5-fluorobenzeneboronic acid
PC1786-1G PC1786-5G PC1786-10G
APOSPC1786-1GEA 270 NOK
APOSPC1786-1G APOSPC1786-5G APOSPC1786-10G
3-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₂BFO₃
MW: 246,04 g/mol
Smeltepunkt: 156…162 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07363782
CAS-nummer: 850589-56-9