2,6-Dichloro-3-fluorobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC1811-1G PC1811-25G PC1811-5G
APOSPC1811-1GEA 340 NOK
APOSPC1811-1G APOSPC1811-25G APOSPC1811-5G
2,6-Dichloro-3-fluorobenzoic acid 98%
2,6-Dichloro-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃Cl₂FO₂
MW: 209,0019 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06658165
CAS-nummer: 178813-78-0