2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloro-6-fluorobenzylthiol
PC1864N-1G PC1864N-5G
APOSPC1864N-1GEA 1375 NOK
APOSPC1864N-1G APOSPC1864N-5G
2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan 97%
2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan
Formel: C₇H₆ClFS
Kokepunkt: 102 °C/15mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00052473
CAS-nummer: 170924-52-4