3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC1884R-1G PC1884R-5G PC1884R-25G
APOSPC1884R-1GEA 0 NOK
APOSPC1884R-1G APOSPC1884R-5G APOSPC1884R-25G
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine, Technical Grade
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine
Formel: C₆H₆ClFN₂
Smeltepunkt: 74…79 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00042214
CAS-nummer: 84282-78-0
FN: 2811
ADR: 6.1,III