2-[(2-Fluoro-6-nitrophenyl)sulphanyl]acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC200017-1G PC200017-500MG
APOSPC200017-1GEA 6625 NOK
APOSPC200017-1G APOSPC200017-500MG
2-[(2-Fluoro-6-nitrophenyl)sulphanyl]acetic acid
2-[(2-Fluoro-6-nitrophenyl)sulphanyl]acetic acid
Formel: C₈H₆FNO₄S
MW: 231,2 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD22573544
CAS-nummer: 1247021-61-9