3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Fluoro-1H-indazol-3-amine
PC200069-5G
APOSPC200069-5GEA 1775 NOK
APOSPC200069-5G
3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₆FN₃
MW: 151,14 g/mol
Smeltepunkt: 172…174 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00119934
CAS-nummer: 404827-78-7