3,5-Difluoroisonicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC200126-25G PC200126-5G
APOSPC200126-25GEA 6750 NOK
APOSPC200126-25G APOSPC200126-5G
3,5-Difluoroisonicotinic acid
3,5-Difluoroisonicotinic acid
Formel: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,0900 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04972829
CAS-nummer: 903522-29-2