2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: {2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]phenyl}methanol
PC200130-1G PC200130-500MG PC200130-5G
APOSPC200130-1GEA 1450 NOK
APOSPC200130-1G APOSPC200130-500MG APOSPC200130-5G
2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
Formel: C₁₅H₁₇FOSi
MW: 260,38 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD16251550
CAS-nummer: 853955-70-1