7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC200218-1G PC200218-500MG
APOSPC200218-1GEA 5100 NOK
APOSPC200218-1G APOSPC200218-500MG
7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₃ClF₃IN₂
MW: 346,48 g/mol
Smeltepunkt: 160…162 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD19982794
CAS-nummer: 1331823-98-3