Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC200248-1G PC200248-500MG
APOSPC200248-1GEA 5100 NOK
APOSPC200248-1G APOSPC200248-500MG
Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Formel: C₁₁H₈F₃IN₂O₂
MW: 384,1 g/mol
Smeltepunkt: 126 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11553037
CAS-nummer: 1092352-47-0