4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde
PC200253-1G PC200253-500MG PC200253-100MG
APOSPC200253-1GEA 11000 NOK
APOSPC200253-1G APOSPC200253-500MG APOSPC200253-100MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Formel: C₇H₄F₃NO
MW: 175,11 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11848102
CAS-nummer: 132470-83-8