5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC200287-1G PC200287-500MG
APOSPC200287-1GEA 8850 NOK
APOSPC200287-1G APOSPC200287-500MG
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₉H₅BrF₃N
Smeltepunkt: 66…68 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094968
CAS-nummer: 1198475-24-9