N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Methylamino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
PC200293-1G PC200293-500MG
APOSPC200293-1GEA 7700 NOK
APOSPC200293-1G APOSPC200293-500MG
N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
Formel: C₁₀H₈F₃N₃
MW: 227,19 g/mol
Smeltepunkt: 143…144 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08762128
CAS-nummer: 929418-48-4