3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC200303-1G PC200303-500MG
APOSPC200303-1GEA 8925 NOK
APOSPC200303-1G APOSPC200303-500MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,56 g/mol
Smeltepunkt: 105 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD14581664
CAS-nummer: 796090-27-2