2-(4-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC200396-1G PC200396-500MG
APOSPC200396-1GEA 1800 NOK
APOSPC200396-1G APOSPC200396-500MG
2-(4-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
2-(4-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈FNO₂S
MW: 237,25 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06857923
CAS-nummer: 144060-99-1