3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC200493-1G PC200493-5G PC200493-25G
APOSPC200493-1GEA 1100 NOK
APOSPC200493-1G APOSPC200493-5G APOSPC200493-25G
3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09261257
CAS-nummer: 651026-98-1