4,6-Dichloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC201014-1G PC201014-250MG
APOSPC201014-1GEA 985 NOK
APOSPC201014-1G APOSPC201014-250MG
4,6-Dichloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 97%
4,6-Dichloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine
Formel: C₅H₃Cl₂FN₂
MW: 181,0000 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11520450
CAS-nummer: 105806-13-1