((Difluoromethyl)sulphonyl)benzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Difluoromethyl phenyl sulphone
PC201148-100G PC201148-25G
APOSPC201148-100GEA 7400 NOK
APOSPC201148-100G APOSPC201148-25G
((Difluoromethyl)sulphonyl)benzene 98%
((Difluoromethyl)sulphonyl)benzene
Formel: C₇H₆F₂O₂S
MW: 192,18 g/mol
MDL nummer: MFCD01050170
CAS-nummer: 1535-65-5