4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidin-4-ol hydrochloride
PC201166-1G PC201166-250MG PC201166-500MG
APOSPC201166-1GEA 3875 NOK
APOSPC201166-1G APOSPC201166-250MG APOSPC201166-500MG
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol hydrochloride
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅ClF₃NO
MW: 281,71 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00044735
CAS-nummer: 1683-49-4