3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
PC201222-10G PC201222-5G
APOSPC201222-10GEA 3750 NOK
APOSPC201222-10G APOSPC201222-5G
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile 96%
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₃F₂NO
MW: 155,1 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09033181
CAS-nummer: 2967-54-6