2-Chloro-1,5-difluoro-3-nitrobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC201239-1G PC201239-250MG
APOSPC201239-1GEA 2475 NOK
APOSPC201239-1G APOSPC201239-250MG
2-Chloro-1,5-difluoro-3-nitrobenzene 97%
2-Chloro-1,5-difluoro-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₂ClF₂NO₂
MW: 193,54 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 36556-59-9