2,6-Difluoro-4-formylbenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC201253-1G PC201253-25G PC201253-5G
APOSPC201253-1GEA 1025 NOK
APOSPC201253-1G APOSPC201253-25G APOSPC201253-5G
2,6-Difluoro-4-formylbenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-formylbenzonitrile
Formel: C₈H₃F₂NO
MW: 167,1100 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09263470
CAS-nummer: 433939-88-9