2,6-Dichloro-3-fluoropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC201260-5G PC201260-1G
APOSPC201260-5GEA 2425 NOK
APOSPC201260-5G APOSPC201260-1G
2,6-Dichloro-3-fluoropyridine 98%
2,6-Dichloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂FN
MW: 165,9805 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09907815
CAS-nummer: 52208-50-1