4-Fluoro-7-azaindole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC201273-1G PC201273-5G
APOSPC201273-1GEA 2100 NOK
APOSPC201273-1G APOSPC201273-5G
4-Fluoro-7-azaindole 97%
4-Fluoro-7-azaindole
Formel: C₇H₅FN₂
MW: 136,1300 g/mol
Smeltepunkt: 118…120 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08272231
CAS-nummer: 640735-23-5