2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyrazine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
5-(Trifluoromethyl)pyrazin-2-amine
PC201283-100MG
PC201283-250MG
PC201283-1G
APOSPC201283-100MGEA
965
NOK
APOSPC201283-100MG
APOSPC201283-250MG
APOSPC201283-1G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyrazine 95+%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Formel:
C₅H₄F₃N₃ MW: 163.1000 g/mol Smeltepunkt: 131…133 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD10697797 CAS-nummer: 69816-38-2 |