2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Amino-2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC201291-10G PC201291-5G PC201291-1G
APOSPC201291-10GEA 2750 NOK
APOSPC201291-10G APOSPC201291-5G APOSPC201291-1G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Formel: C₆H₄ClF₃N₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07375383
CAS-nummer: 72587-18-9