2-Fluoro-m-anisidine 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Fluoro-3-methoxyaniline
PC201312-10G PC201312-1G PC201312-5G
APOSPC201312-10GEA 7425 NOK
APOSPC201312-10G APOSPC201312-1G APOSPC201312-5G
2-Fluoro-m-anisidine 99%
2-Fluoro-m-anisidine
Formel: C₇H₈FNO
MW: 141,1400 g/mol
Kokepunkt: 231 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11042216
CAS-nummer: 801282-00-8