5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
PC201332-1G PC201332-5G
APOSPC201332-1GEA 2100 NOK
APOSPC201332-1G APOSPC201332-5G
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95+%
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-amine
Formel: C7H5FN2O
MW: 152,1300 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09999137
CAS-nummer: 868271-13-0