(3-Fluoropyridin-4-yl)methanamine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
PC201335-1G PC201335-250MG PC201335-5G
APOSPC201335-1GEA 4775 NOK
APOSPC201335-1G APOSPC201335-250MG APOSPC201335-5G
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanamine 96%
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanamine
Formel: C₆H₇FN₂
MW: 126,1300 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11100727
CAS-nummer: 870063-62-0