N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Boc-D-Phe(4-F)-OH, N-Boc-4-fluoro-D-phenylalanine
PC2054-10G PC2054-5G
APOSPC2054-10GEA 1775 NOK
APOSPC2054-10G APOSPC2054-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine 95+%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine
Formel: C₁₄H₁₈FNO₄
MW: 283,30 g/mol
Smeltepunkt: 83…86 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00079669
CAS-nummer: 57292-45-2