2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2074H-1G PC2074H-5G
APOSPC2074H-1GEA 1550 NOK
APOSPC2074H-1G APOSPC2074H-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
Formel: C₇H₆ClF₃N₂
MW: 210,59 g/mol
Kokepunkt: 80…85 °C/0,25mmHg
Smeltepunkt: 39…41 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00052916
CAS-nummer: 86398-98-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III