2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC2076J-1G PC2076J-250MG PC2076J-5G
APOSPC2076J-1GEA 485 NOK
APOSPC2076J-1G APOSPC2076J-250MG APOSPC2076J-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride
Formel: C₆HCl₂F₃N₂O
Kokepunkt: 54 °C/0,15mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00173789
CAS-nummer: 154934-99-3
FN: 1760
ADR: 8,III