1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2414-100G PC2414-25G PC2414-5G
APOSPC2414-100GEA 1350 NOK
APOSPC2414-100G APOSPC2414-25G APOSPC2414-5G
1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzene 98%
1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04116322
CAS-nummer: 811842-30-5