3,5-Dichloro-4-fluorobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2453-10G PC2453-1G PC2453-5G PC2453-25G
APOSPC2453-10GEA 1575 NOK
APOSPC2453-10G APOSPC2453-1G APOSPC2453-5G APOSPC2453-25G
3,5-Dichloro-4-fluorobenzoic acid 98%
3,5-Dichloro-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃Cl₂FO₂
MW: 209,0019 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03840463
CAS-nummer: 98191-30-1