Fmoc-3,4,5-trifluoro-L-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3,4,5-Trifluoro-L-phenylalanine, N-FMOC protected, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid
PC2517-1G PC2517-250MG
APOSPC2517-1GEA 5825 NOK
APOSPC2517-1G APOSPC2517-250MG
Fmoc-3,4,5-trifluoro-L-phenylalanine
Fmoc-3,4,5-trifluoro-L-phenylalanine
Formel: C₂₄H₁₈F₃NO₄
MW: 441,41 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00797583
CAS-nummer: 205526-30-3