1,2-Diklor-1,1,2-trifluor-2-iodoetan 85%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2550-100G PC2550-25G
APOSPC2550-100GEA 2300 NOK
APOSPC2550-100G APOSPC2550-25G
1,2-Diklor-1,1,2-trifluor-2-iodoetan 85%
1,2-Diklor-1,1,2-trifluor-2-iodoetan
90%(min) CCl2CClFI: 10%(max) CF2ICCI2F
Formel: ClF₂CCClFI
MW: 278,83 g/mol
Kokepunkt: 100…101 °C
Tetthet: 2,2 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00039402
CAS-nummer: 354-61-0