2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2554H-5G PC2554H-10G PC2554H-1G
APOSPC2554H-5GEA 1075 NOK
APOSPC2554H-5G APOSPC2554H-10G APOSPC2554H-1G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formel: C₇H₅Cl₂F₃N₂
Smeltepunkt: 57…61 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00085001
CAS-nummer: 86398-94-9