3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 3-Fluoro-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, 3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
PC2667-25G
APOSPC2667-25GEA 1425 NOK
APOSPC2667-25G
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BFO₄
MW: 197,96 g/mol
Smeltepunkt: 180…184 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04115665
CAS-nummer: 505083-04-5