2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2670-100G PC2670-25G PC2670-5G
APOSPC2670-100GEA 1875 NOK
APOSPC2670-100G APOSPC2670-25G APOSPC2670-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂NO₄
Smeltepunkt: 125…133 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04115713
CAS-nummer: 153775-33-8